Learn More
2-Cloro-6-metiltiofeno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358465
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11358465 1 g 1 g
11368465 5 g 5 g
11378465 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11358465 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10499.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 18858-05-4 | C7H7ClS | 158.643 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18858-05-4
Fórmula molecular C7H7ClS
Peso molecular (g/mol) 158.643
Número MDL MFCD00041422
Clave InChI WNRLJMYSWRBJIG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-6-methylthiophenol, methyl thiyl chlorobenzene, acmc-1br13, 2-chloro-6-methyl-thiophenol, benzenethiol,2-chloro-6-methyl, 6-chloro-2-methylbenzene-1-thiol
PubChem CID 4130239
Nombre IUPAC 2-cloro-6-metilbencenotiol
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)Cl)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-methylthiophenol
Punto de ebullición 135°C to 136°C (35 mmHg)
Índice de refracción 1.595
Cantidad 1 g
Beilstein 1932749
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.65
Porcentaje de pureza 96%