Learn More
Ácido 2-cloro-5-metoxifenilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
47.20€ - 168.00€
CAS | 89694-46-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H8BClO3 |
Peso molecular (g/mol) | 186.40 |
Número MDL | MFCD06659858 |
Clave InChI | REFXAANPQCJZRY-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-chloro-5-methoxyphenyl boronic acid, 2-chloro-5-methoxyphenylboronicacid, 3-borono-4-chloroanisole, 2-chloro-5-methoxybenzeneboronic acid, 2-chloro-5-methoxy-phenyl boronic acid, boronic acid, 2-chloro-5-methoxyphenyl, pubchem6932, acmc-209r2h, 2-chloro-5-methoxylphenylboronic acid |
PubChem CID | 17750233 |
Nombre IUPAC | (2-chloro-5-methoxyphenyl)boronic acid |
SMILES | COC1=CC=C(Cl)C(=C1)B(O)O |
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
89694-46-2 | |
186.40 | |
REFXAANPQCJZRY-UHFFFAOYSA-N | |
17750233 | |
COC1=CC=C(Cl)C(=C1)B(O)O |
C7H8BClO3 | |
MFCD06659858 | |
2-chloro-5-methoxyphenyl boronic acid, 2-chloro-5-methoxyphenylboronicacid, 3-borono-4-chloroanisole, 2-chloro-5-methoxybenzeneboronic acid, 2-chloro-5-methoxy-phenyl boronic acid, boronic acid, 2-chloro-5-methoxyphenyl, pubchem6932, acmc-209r2h, 2-chloro-5-methoxylphenylboronic acid | |
(2-chloro-5-methoxyphenyl)boronic acid |
Especificaciones
2-chloro-5-methoxyphenylboronic acid | |
96.0 | |
111.0°C to 114.0°C | |
Auténtico | |
C7H8BClO3 | |
2-chloro-5-methoxyphenyl boronic acid, 2-chloro-5-methoxyphenylboronicacid, 3-borono-4-chloroanisole, 2-chloro-5-methoxybenzeneboronic acid, 2-chloro-5-methoxy-phenyl boronic acid, boronic acid, 2-chloro-5-methoxyphenyl, pubchem6932, acmc-209r2h, 2-chloro-5-methoxylphenylboronic acid | |
COC1=CC=C(Cl)C(=C1)B(O)O | |
186.40 | |
186.4 | |
Polvo cristalino |
89694-46-2 | |
100.0 | |
Blanco | |
96% min. (HPLC) | |
MFCD06659858 | |
REFXAANPQCJZRY-UHFFFAOYSA-N | |
(2-chloro-5-methoxyphenyl)boronic acid | |
17750233 | |
97% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Declaración de GHS P
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Lavar bien la cara, las manos y cualquier región de la piel que haya quedado expuesta después de la manipulación.
EN CASO DE INHALACIÓN:Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
- 2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid, 97%
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only