Learn More
Ácido 2-cloro-5-metoxifenilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10277647 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10277647 1 g Frasco de vidrio 1 g
10024207 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10277647 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 430340010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 89694-46-2 | C7H8BClO3 | 186.40 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89694-46-2
Fórmula molecular C7H8BClO3
Peso molecular (g/mol) 186.40
Número MDL MFCD06659858
Clave InChI REFXAANPQCJZRY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-methoxyphenyl boronic acid, 2-chloro-5-methoxyphenylboronicacid, 3-borono-4-chloroanisole, 2-chloro-5-methoxybenzeneboronic acid, 2-chloro-5-methoxy-phenyl boronic acid, boronic acid, 2-chloro-5-methoxyphenyl, pubchem6932, acmc-209r2h, 2-chloro-5-methoxylphenylboronic acid
PubChem CID 17750233
Nombre IUPAC ácido (2-cloro-5-metoxifenil)borónico
SMILES COC1=CC=C(Cl)C(=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-chloro-5-methoxyphenylboronic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 111.0°C to 114.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.4
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.