missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Cloro-4-(trifluorometil)anisol, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number 15486377
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
1214340-18-7
C8H6ClF3O
210.58
MFCD13185462
VVRXOIBFPBBYRU-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-4-methoxybenzotrifluoride, 2-chloro-1-methoxy-4-trifluoromethyl benzene, 2-chloro-4-trifluoromethyl anisole, 2-methoxy-5-trifluoromethyl chlorobenzene, 2-chloro-4-trifluoromethyl phenyl methyl ether
54413375
2-cloro-1-metoxi-4-(trifluorometilo)benceno
COC1=C(Cl)C=C(C=C1)C(F)(F)F
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
1214340-18-7
C8H6ClF3O
210.58
MFCD13185462
VVRXOIBFPBBYRU-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-4-methoxybenzotrifluoride, 2-chloro-1-methoxy-4-trifluoromethyl benzene, 2-chloro-4-trifluoromethyl anisole, 2-methoxy-5-trifluoromethyl chlorobenzene, 2-chloro-4-trifluoromethyl phenyl methyl ether
54413375
2-cloro-1-metoxi-4-(trifluorometilo)benceno
COC1=C(Cl)C=C(C=C1)C(F)(F)F

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico. Los benzoiltiofenos son potenciadores alostéricos (AE) de actividad agonista en el receptor de adenosina A1.

Solubilidad
Poco soluble en agua.(0,26 g/l) (25 °C),

Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Garantiza una ventilación adecuada. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)anisole
Índice de refracción 1.4755
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.58
Porcentaje de pureza 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'