Learn More
(2-Cloro-4-piridinil)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
179.00€ - 710.00€
CAS | 100704-10-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H6ClNO |
Peso molecular (g/mol) | 143.57 |
Número MDL | MFCD06858767 |
Clave InChI | UDDVPFLXGOBESH-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-chloropyridin-4-yl methanol, 2-chloropyridine-4-methanol, 2-chloro-4-hydroxymethyl pyridine, 2-chloro-pyridine-4-yl-methanol, 2-chloro-pyridin-4-yl-methanol, 2-chloro-4-pyridinyl methanol, 4-pyridinemethanol, 2-chloro, 2-chloro-4-hydroxymethylpyridine, 2-chloro-4-pyridinemethanol, 2-chloro-4-pyridyl methan-1-ol |
PubChem CID | 7062237 |
Nombre IUPAC | (2-cloropiridin-4-il)metanol |
SMILES | C1=CN=C(C=C1CO)Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10767115
|
Thermo Scientific Maybridge
CC53609DA |
1 g | Frasco de vidrio ámbar |
179.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10092264
|
Thermo Scientific Maybridge
CC53609DE |
5 g | Frasco de vidrio ámbar |
710.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
100704-10-7 | |
143.57 | |
UDDVPFLXGOBESH-UHFFFAOYSA-N | |
7062237 | |
C1=CN=C(C=C1CO)Cl |
C6H6ClNO | |
MFCD06858767 | |
2-chloropyridin-4-yl methanol, 2-chloropyridine-4-methanol, 2-chloro-4-hydroxymethyl pyridine, 2-chloro-pyridine-4-yl-methanol, 2-chloro-pyridin-4-yl-methanol, 2-chloro-4-pyridinyl methanol, 4-pyridinemethanol, 2-chloro, 2-chloro-4-hydroxymethylpyridine, 2-chloro-4-pyridinemethanol, 2-chloro-4-pyridyl methan-1-ol | |
(2-cloropiridin-4-il)metanol |
Especificaciones
(2-Chloro-4-pyridinyl)methanol | |
94.5 | |
95% | |
MFCD06858767 | |
UDDVPFLXGOBESH-UHFFFAOYSA-N | |
(2-cloropiridin-4-il)metanol | |
7062237 | |
95% |
100704-10-7 | |
100.0 | |
C6H6ClNO | |
2-chloropyridin-4-yl methanol, 2-chloropyridine-4-methanol, 2-chloro-4-hydroxymethyl pyridine, 2-chloro-pyridine-4-yl-methanol, 2-chloro-pyridin-4-yl-methanol, 2-chloro-4-pyridinyl methanol, 4-pyridinemethanol, 2-chloro, 2-chloro-4-hydroxymethylpyridine, 2-chloro-4-pyridinemethanol, 2-chloro-4-pyridyl methan-1-ol | |
C1=CN=C(C=C1CO)Cl | |
143.57 | |
143.57 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Puede irritar las vías respiratorias.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo en caso de inhalación.
Provoca irritación cutánea
Provoca irritación ocular grave.
Nocivo en caso de ingestión.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia