Learn More
(2-Cloro-4-piridinil)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10767115
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10767115 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10092264 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10767115 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC53609DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 100704-10-7
Fórmula molecular C6H6ClNO
Peso molecular (g/mol) 143.57
Número MDL MFCD06858767
Clave InChI UDDVPFLXGOBESH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloropyridin-4-yl methanol, 2-chloropyridine-4-methanol, 2-chloro-4-hydroxymethyl pyridine, 2-chloro-pyridine-4-yl-methanol, 2-chloro-pyridin-4-yl-methanol, 2-chloro-4-pyridinyl methanol, 4-pyridinemethanol, 2-chloro, 2-chloro-4-hydroxymethylpyridine, 2-chloro-4-pyridinemethanol, 2-chloro-4-pyridyl methan-1-ol
PubChem CID 7062237
Nombre IUPAC (2-cloropiridin-4-il)metanol
SMILES C1=CN=C(C=C1CO)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Chloro-4-pyridinyl)methanol
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.57
Porcentaje de pureza 95%