Learn More
2-Cloro-4-nitropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
61.00€ - 205.00€
CAS | 23056-36-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H3ClN2O2 |
Peso molecular (g/mol) | 158.54 |
Número MDL | MFCD00661454 |
Clave InChI | LIEPVGBDUYKPLC-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | pyridine, 2-chloro-4-nitro, 2-chloro-4-nitro-pyridine, 2-chlor-4-nitropyridin, pubchem9220, 2-chloro-4nitropyridine, 2chloro-4-nitropyridine, acmc-1ccv7, 2-chloro-4-nitro pyridine, ksc201q1f, 2-chloro-4-nitropyridine |
PubChem CID | 735152 |
Nombre IUPAC | 2-cloro-4-nitropiridina |
SMILES | [O-][N+](=O)C1=CC(Cl)=NC=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11348646
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L17699.03 |
1 g | |||||||
11358646
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L17699.06 |
5 g |
205.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
23056-36-2 | |
158.54 | |
LIEPVGBDUYKPLC-UHFFFAOYSA-N | |
735152 | |
[O-][N+](=O)C1=CC(Cl)=NC=C1 |
C5H3ClN2O2 | |
MFCD00661454 | |
pyridine, 2-chloro-4-nitro, 2-chloro-4-nitro-pyridine, 2-chlor-4-nitropyridin, pubchem9220, 2-chloro-4nitropyridine, 2chloro-4-nitropyridine, acmc-1ccv7, 2-chloro-4-nitro pyridine, ksc201q1f, 2-chloro-4-nitropyridine | |
2-cloro-4-nitropiridina |
Especificaciones
2-Chloro-4-nitropyridine | |
50°C to 54°C | |
MFCD00661454 | |
pyridine, 2-chloro-4-nitro, 2-chloro-4-nitro-pyridine, 2-chlor-4-nitropyridin, pubchem9220, 2-chloro-4nitropyridine, 2chloro-4-nitropyridine, acmc-1ccv7, 2-chloro-4-nitro pyridine, ksc201q1f, 2-chloro-4-nitropyridine | |
[O-][N+](=O)C1=CC(Cl)=NC=C1 | |
158.54 | |
158.54 |
23056-36-2 | |
C5H3ClN2O2 | |
120418 | |
LIEPVGBDUYKPLC-UHFFFAOYSA-N | |
2-cloro-4-nitropiridina | |
735152 | |
98% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H302-H315-H319-H335
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only