Learn More
2-Cloro-4-nitropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358646
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11358646 5 g 5 g
11348646 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358646 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17699.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 23056-36-2 | C5H3ClN2O2 | 158.54 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23056-36-2
Fórmula molecular C5H3ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 158.54
Número MDL MFCD00661454
Clave InChI LIEPVGBDUYKPLC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 2-chloro-4-nitro, 2-chloro-4-nitro-pyridine, 2-chlor-4-nitropyridin, pubchem9220, 2-chloro-4nitropyridine, 2chloro-4-nitropyridine, acmc-1ccv7, 2-chloro-4-nitro pyridine, ksc201q1f, 2-chloro-4-nitropyridine
PubChem CID 735152
Nombre IUPAC 2-cloro-4-nitropiridina
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(Cl)=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-nitropyridine
Punto de fusión 50°C to 54°C
Cantidad 5 g
Beilstein 120418
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.54
Porcentaje de pureza 98%