Learn More
Cloruro de 2-cloro-4-fluorobenceno-1-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
14.30€ - 104.00€
CAS | 85958-57-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H3Cl2FO2S |
Peso molecular (g/mol) | 229.046 |
Número MDL | MFCD00052957 |
Clave InChI | FCFPJKHVCHKCMP-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-chloro-4-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-4-fluoro, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-4-fluoro-9ci, pubchem5092, acmc-209wex, buttpark 9457-18, 2-chloro-4-fluorobenzene-1-sulfonylchloride, ksc447s0p, chloro 2-chloro-4-fluorophenyl sulfone |
PubChem CID | 522846 |
Nombre IUPAC | cloruro de 2-cloro-4-fluorobencenosulfonilo |
SMILES | C1=CC(=C(C=C1F)Cl)S(=O)(=O)Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10184194
|
Thermo Scientific Maybridge
TL00318DA |
1 g |
14.30€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10317214
|
Thermo Scientific Maybridge
TL00318EA |
10 g |
51.70€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10002034
|
Thermo Scientific Maybridge
TL00318EB |
25 g |
104.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
85958-57-2 | |
229.046 | |
FCFPJKHVCHKCMP-UHFFFAOYSA-N | |
522846 | |
C1=CC(=C(C=C1F)Cl)S(=O)(=O)Cl |
C6H3Cl2FO2S | |
MFCD00052957 | |
2-chloro-4-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-4-fluoro, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-4-fluoro-9ci, pubchem5092, acmc-209wex, buttpark 9457-18, 2-chloro-4-fluorobenzene-1-sulfonylchloride, ksc447s0p, chloro 2-chloro-4-fluorophenyl sulfone | |
cloruro de 2-cloro-4-fluorobencenosulfonilo |
Especificaciones
2-Chloro-4-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride | |
97.0 | |
Frasco de vidrio ámbar | |
Cl(F)C6H3(SO2Cl) | |
2-chloro-4-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-4-fluoro, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-4-fluoro-9ci, pubchem5092, acmc-209wex, buttpark 9457-18, 2-chloro-4-fluorobenzene-1-sulfonylchloride, ksc447s0p, chloro 2-chloro-4-fluorophenyl sulfone | |
C1=CC(=C(C=C1F)Cl)S(=O)(=O)Cl | |
229.046 | |
229.06 |
85958-57-2 | |
97% | |
C6H3Cl2FO2S | |
MFCD00052957 | |
FCFPJKHVCHKCMP-UHFFFAOYSA-N | |
cloruro de 2-cloro-4-fluorobencenosulfonilo | |
522846 | |
97% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
En contacto con agua libera gases tóxicos.
Reacciona violentamente con el agua.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Store in a dry place. Store in a closed container.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Peligro