Learn More
Cloruro de 2-cloro-4-fluorobenceno-1-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10184194
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10184194 1 g 1 g
10317214 10 g 10 g
10002034 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10184194 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00318DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 85958-57-2
Fórmula molecular C6H3Cl2FO2S
Peso molecular (g/mol) 229.046
Número MDL MFCD00052957
Clave InChI FCFPJKHVCHKCMP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-4-fluoro, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-4-fluoro-9ci, pubchem5092, acmc-209wex, buttpark 9457-18, 2-chloro-4-fluorobenzene-1-sulfonylchloride, ksc447s0p, chloro 2-chloro-4-fluorophenyl sulfone
PubChem CID 522846
Nombre IUPAC cloruro de 2-cloro-4-fluorobencenosulfonilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)Cl)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal Cl(F)C6H3(SO2Cl)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.06
Porcentaje de pureza 97%