Learn More
Alcohol de 2-isopropilbencílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-76448
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
1074-16-4
C8H9BrO
201.06
MFCD00093566
ADLOWZRDUHSVRU-UHFFFAOYSA-N
2-2-bromophenyl ethanol, 2-bromophenethyl alcohol, 2-bromophenethylalcohol, 2-2-bromophenyl ethan-1-ol, benzeneethanol, 2-bromo, o-bromophenethyl alcohol, 2-2-bromophenyl ethyl alcohol, 2-bromobenzeneethanol, 2-bromophenylethanol, pubchem16178
2734089
2-(2-bromofenil)etanol
C1=CC=C(C(=C1)CCO)Br
1074-16-4
C8H9BrO
201.06
MFCD00093566
ADLOWZRDUHSVRU-UHFFFAOYSA-N
2-2-bromophenyl ethanol, 2-bromophenethyl alcohol, 2-bromophenethylalcohol, 2-2-bromophenyl ethan-1-ol, benzeneethanol, 2-bromo, o-bromophenethyl alcohol, 2-2-bromophenyl ethyl alcohol, 2-bromobenzeneethanol, 2-bromophenylethanol, pubchem16178
2734089
2-(2-bromofenil)etanol
C1=CC=C(C(=C1)CCO)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Bromophenethyl alcohol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.4830g/mL
Punto de ebullición 97.0°C (0.7 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4CH2CH2OH
Índice de refracción 1.5755 to 1.5775
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.483
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.06
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromophenethylalcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.