Learn More
(2-Bromoetilo)benceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS | 103-63-9 |
---|---|
Número MDL | MFCD00000240 |
Clave InChI | WMPPDTMATNBGJN-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-bromoethyl benzene, phenethyl bromide, 2-phenylethyl bromide, 1-bromo-2-phenylethane, phenylethyl bromide, benzene, 2-bromoethyl, 2-phenethyl bromide, beta-bromoethylbenzene, 2-phenyl-1-bromoethane, phenethylbromide |
PubChem CID | 7666 |
Nombre IUPAC | 2-bromoetilbenceno |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)CCBr |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10000660
|
Thermo Scientific Acros
106941000 |
100 mL | Frasco de vidrio |
N/A
|
N/A | ||||
10569810
|
Thermo Scientific Acros
106945000 |
500 mL | Frasco de vidrio |
N/A
|
N/A | ||||
10319093
|
Thermo Scientific Acros
106940025 |
2.5 L | Frasco de vidrio |
N/A
|
N/A | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
103-63-9 | |
WMPPDTMATNBGJN-UHFFFAOYSA-N | |
7666 | |
C1=CC=C(C=C1)CCBr |
MFCD00000240 | |
2-bromoethyl benzene, phenethyl bromide, 2-phenylethyl bromide, 1-bromo-2-phenylethane, phenylethyl bromide, benzene, 2-bromoethyl, 2-phenethyl bromide, beta-bromoethylbenzene, 2-phenyl-1-bromoethane, phenethylbromide | |
2-bromoetilbenceno |
Especificaciones
(2-Bromoethyl)benzene | |
103-63-9 | |
100.0 | |
De incoloro a amarillo | |
220°C to 221°C | |
Auténtico | |
C8H9Br | |
1.5553 to 1.5573 | |
05,356 | |
2-bromoethyl benzene, phenethyl bromide, 2-phenylethyl bromide, 1-bromo-2-phenylethane, phenylethyl bromide, benzene, 2-bromoethyl, 2-phenethyl bromide, beta-bromoethylbenzene, 2-phenyl-1-bromoethane, phenethylbromide | |
WMPPDTMATNBGJN-UHFFFAOYSA-N | |
2-bromoetilbenceno | |
7666 | |
98% |
98% | |
97.5 | |
-56°C | |
1.3500g/mL | |
89°C | |
97.5% min. (GC) | |
C6H5(CH2)2Br | |
MFCD00000240 | |
1.35 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether and benzene | |
C1=CC=C(C=C1)CCBr | |
185.06 | |
185.06 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca irritación ocular grave.
Declaración de GHS P
Usar guantes/ropa protectora/equipo de protección para los ojos/la cara.
EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca.
NO provocar el vómito.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 203-130-8
missing translation for 'rtecsNumber' : CY9032000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
- (2-Bromoethyl)benzene
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.