Learn More
(2-Bromoetilo)benceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10569810 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
100 ml
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10569810 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10000660 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10319093 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10569810 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 106945000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 103-63-9 | C8H9Br | 185.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 103-63-9
Número MDL MFCD00000240
Clave InChI WMPPDTMATNBGJN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromoethyl benzene, phenethyl bromide, 2-phenylethyl bromide, 1-bromo-2-phenylethane, phenylethyl bromide, benzene, 2-bromoethyl, 2-phenethyl bromide, beta-bromoethylbenzene, 2-phenyl-1-bromoethane, phenethylbromide
PubChem CID 7666
Nombre IUPAC 2-bromoetilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCBr
Specifications
Nombre del producto químico o material (2-Bromoethyl)benzene
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -56°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.3500g/mL
Punto de ebullición 220°C to 221°C
Temperatura de inflamación 89°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H9Br
Fórmula lineal C6H5(CH2)2Br
Índice de refracción 1.5553 to 1.5573
Cantidad 500 mL
Beilstein 05,356
Gravedad específica 1.35
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether and benzene
Peso molecular (g/mol) 185.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.06
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido