Learn More
2-Bromo-9-fluorenona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15422368
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
3096-56-8
C13H7BrO
259.10
MFCD00010789
MTCARZDHUIEYMB-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-9-fluorenone, 2-bromo-9h-fluoren-9-one, 9h-fluoren-9-one, 2-bromo, 2-bromanylfluoren-9-one, acmc-209hjk, 2-bromo-9h-fluorenone, ksc318o8f
725831
2-bromofluoren-9-ona
BrC1=CC=C2C3=CC=CC=C3C(=O)C2=C1
3096-56-8
C13H7BrO
259.10
MFCD00010789
MTCARZDHUIEYMB-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-9-fluorenone, 2-bromo-9h-fluoren-9-one, 9h-fluoren-9-one, 2-bromo, 2-bromanylfluoren-9-one, acmc-209hjk, 2-bromo-9h-fluorenone, ksc318o8f
725831
2-bromofluoren-9-ona
BrC1=CC=C2C3=CC=CC=C3C(=O)C2=C1
2-Bromo-9-fluorenone, is used as organic intermediates functional materials. It is mainly used as best liquid crystal material. It is used as an OLED intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-bromo-9-fluorenona se utiliza como material funcional intermedio orgánico. Se utiliza principalmente como el mejor material de cristal líquido. Se utiliza como un intermedio OLED.
Solubilidad
Solubilidad en otros disolventes. Soluble en acetona.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-9-fluorenone
Punto de fusión 146°C to 148°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.1
Porcentaje de pureza 96%