Learn More
2-Bromo-5-nitrotiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
2-Bromo-5-nitrothiazole is used as a building block. It is used as an intermediate to produce other chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-bromo-5-nitrotiazol se utiliza como compuesto básico. Se utiliza como sustancia intermedia para producir otros productos químicos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
El 2-bromo-5-nitrotiazol se utiliza como compuesto básico. Se utiliza como sustancia intermedia para producir otros productos químicos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-5-nitrothiazole |
Punto de fusión | 85°C to 90°C |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 4856 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.03 |
Porcentaje de pureza | 98% |