Learn More
2-Bromo-5-cloropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
It is an important organic intermediate used in agrochemicals, pharmaceuticals and dyestuff fields. It is also used in the synthesis of novel halopyridinylboronic acids and esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un importante intermedio orgánico utilizado en agroquímicos, farmacéuticos y colorantes. También se utiliza en la síntesis de nuevos ácidos y ésteres halopiridinilborónicos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
Es un importante intermedio orgánico utilizado en agroquímicos, farmacéuticos y colorantes. También se utiliza en la síntesis de nuevos ácidos y ésteres halopiridinilborónicos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-5-chloropyridine |
Punto de fusión | 65°C to 69°C (literature) |
Punto de ebullición | 128°C (16 mmHg) |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 109098 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.44 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Forma física | Sólido |