Learn More
2-Bromo-4-feniltiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza en la reacción de Sonogashira catalizada por pd. Es un precursor en la síntesis de derivados del 2-aminotiazol N-substituido (agentes antituberculosos).
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
Se utiliza en la reacción de Sonogashira catalizada por pd. Es un precursor en la síntesis de derivados del 2-aminotiazol N-substituido (agentes antituberculosos).
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-4-phenylthiazole |
Cantidad | 1 g |
Sinónimo | 2-bromo-4-phenylthiazole, thiazole, 2-bromo-4-phenyl, acmc-1au5u, 2-bromo-4-phenyl-thiazole, thiazole,2-bromo-4-phenyl |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.12 |
Porcentaje de pureza | 97% |