Learn More
Ácido 2-bromo-4-metil-1,3-tiazol-5-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific™
71.30€ - 415.00€
Identificadores de productos químicos
CAS | 40003-41-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H4BrNO2S |
Peso molecular (g/mol) | 222.056 |
Número MDL | MFCD03822128 |
Clave InChI | HMSQZHBSTZZNGI-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-bromo-4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 2-bromo-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid, 2-bromo-4-methylthiazol-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-4-methyl, maybridge3_004237, pubchem23205, acmc-209x4s, 2-bromo-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-4-methyl-5-thiazole carboxylic acid |
PubChem CID | 2824058 |
Nombre IUPAC | ácido 2-bromo-4-metil-1,3-tiazol-5-carboxílico |
SMILES | CC1=C(SC(=N1)Br)C(=O)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10446472
|
Thermo Scientific Maybridge
MO00751DA |
1 g | Frasco de vidrio ámbar |
71.30€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10533052
|
Thermo Scientific Maybridge
MO00751EA |
10 g | Frasco de vidrio ámbar |
415.00€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Identificadores de productos químicos
40003-41-6 | |
222.056 | |
HMSQZHBSTZZNGI-UHFFFAOYSA-N | |
2824058 | |
CC1=C(SC(=N1)Br)C(=O)O |
C5H4BrNO2S | |
MFCD03822128 | |
2-bromo-4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 2-bromo-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid, 2-bromo-4-methylthiazol-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-4-methyl, maybridge3_004237, pubchem23205, acmc-209x4s, 2-bromo-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-4-methyl-5-thiazole carboxylic acid | |
ácido 2-bromo-4-metil-1,3-tiazol-5-carboxílico |
Especificaciones
2-Bromo-4-methyl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid | |
90.0 | |
C5H4BrNO2S | |
2-bromo-4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 2-bromo-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid, 2-bromo-4-methylthiazol-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-4-methyl, maybridge3_004237, pubchem23205, acmc-209x4s, 2-bromo-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-4-methyl-5-thiazole carboxylic acid | |
CC1=C(SC(=N1)Br)C(=O)O | |
222.056 | |
222.06 |
40003-41-6 | |
90% | |
MFCD03822128 | |
HMSQZHBSTZZNGI-UHFFFAOYSA-N | |
ácido 2-bromo-4-metil-1,3-tiazol-5-carboxílico | |
2824058 | |
90% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo en caso de inhalación.
Provoca irritación ocular grave.
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca irritación cutánea.
Puede irritar las vías respiratorias.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia