Learn More
Ácido 2-bromo-4-metil-1,3-tiazol-5-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10533052
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10533052 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10446472 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10533052 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00751EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Añadir a la cesta
Kemiska identifierare
CAS 40003-41-6
Fórmula molecular C5H4BrNO2S
Peso molecular (g/mol) 222.056
Número MDL MFCD03822128
Clave InChI HMSQZHBSTZZNGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 2-bromo-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid, 2-bromo-4-methylthiazol-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-4-methyl, maybridge3_004237, pubchem23205, acmc-209x4s, 2-bromo-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-4-methyl-5-thiazole carboxylic acid
PubChem CID 2824058
Nombre IUPAC ácido 2-bromo-4-metil-1,3-tiazol-5-carboxílico
SMILES CC1=C(SC(=N1)Br)C(=O)O
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-methyl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
% mín. CAS 90.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.06
Porcentaje de pureza 90%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.