Learn More
2-Bromo-4-fluoroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
41.60€ - 454.00€
CAS | 1003-98-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H5BrFN |
Peso molecular (g/mol) | 190.015 |
Número MDL | MFCD00042462 |
Clave InChI | YLMFXCIATJJKQL-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-bromo-4-fluorobenzenamine, 4-fluoro-2-bromoaniline, 2-bromo-4-fluoro-aniline, benzenamine, 2-bromo-4-fluoro, 2-bromo-4-fluoro-phenylamine, 2-bromo-4-fluoro aniline, 2-bromo-4-fluorophenylamine, 2-brom-4-fluoranilin, bromofluoroaniline1, pubchem2918 |
PubChem CID | 242873 |
Nombre IUPAC | 2-bromo-4-fluoroanilina |
SMILES | C1=CC(=C(C=C1F)Br)N |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11489293
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11751.06 |
5 g |
41.60€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11499293
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11751.14 |
25 g |
150.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11409303
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11751.22 |
100 g | |||||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1003-98-1 | |
190.015 | |
YLMFXCIATJJKQL-UHFFFAOYSA-N | |
242873 | |
C1=CC(=C(C=C1F)Br)N |
C6H5BrFN | |
MFCD00042462 | |
2-bromo-4-fluorobenzenamine, 4-fluoro-2-bromoaniline, 2-bromo-4-fluoro-aniline, benzenamine, 2-bromo-4-fluoro, 2-bromo-4-fluoro-phenylamine, 2-bromo-4-fluoro aniline, 2-bromo-4-fluorophenylamine, 2-brom-4-fluoranilin, bromofluoroaniline1, pubchem2918 | |
2-bromo-4-fluoroanilina |
Especificaciones
2-Bromo-4-fluoroaniline | |
1.67 | |
104°C (219°F) | |
1.583 | |
UN2810 | |
2-bromo-4-fluorobenzenamine, 4-fluoro-2-bromoaniline, 2-bromo-4-fluoro-aniline, benzenamine, 2-bromo-4-fluoro, 2-bromo-4-fluoro-phenylamine, 2-bromo-4-fluoro aniline, 2-bromo-4-fluorophenylamine, 2-brom-4-fluoranilin, bromofluoroaniline1, pubchem2918 | |
C1=CC(=C(C=C1F)Br)N | |
190.015 | |
190.01 |
1003-98-1 | |
221°C | |
C6H5BrFN | |
MFCD00042462 | |
2802562 | |
YLMFXCIATJJKQL-UHFFFAOYSA-N | |
2-bromo-4-fluoroanilina | |
242873 | |
98% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H331-H302-H312-H315-H319
Tóxico en caso de inhalación.
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:TÓXICO, LÍQUIDOS, ORGÁNICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only