Learn More
2-Bromo-4-fluoroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489293
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489293 5 g 5 g
11499293 25 g 25 g
11409303 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489293 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11751.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1003-98-1 | C6H5BrFN | 190.015 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1003-98-1
Fórmula molecular C6H5BrFN
Peso molecular (g/mol) 190.015
Número MDL MFCD00042462
Clave InChI YLMFXCIATJJKQL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4-fluorobenzenamine, 4-fluoro-2-bromoaniline, 2-bromo-4-fluoro-aniline, benzenamine, 2-bromo-4-fluoro, 2-bromo-4-fluoro-phenylamine, 2-bromo-4-fluoro aniline, 2-bromo-4-fluorophenylamine, 2-brom-4-fluoranilin, bromofluoroaniline1, pubchem2918
PubChem CID 242873
Nombre IUPAC 2-bromo-4-fluoroanilina
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)Br)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-fluoroaniline
Densidad 1.67
Punto de ebullición 221°C
Temperatura de inflamación 104°C (219°F)
Índice de refracción 1.583
Cantidad 5 g
Número UN UN2810
Beilstein 2802562
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.01
Porcentaje de pureza 98%