Learn More
Alfa Aesar™ 2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid, 97%
80.70€ - 298.00€
CAS 64695-84-7
Fórmula molecular C7H3BrF2O2
Peso molecular (g/mol) 237
Número MDL MFCD04973422
Clave InChI DGCBGBZYTNTZJH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2782789
Nombre IUPAC 2-bromo-4,5-difluorobenzoic acid
SMILES C1=C(C(=CC(=C1F)F)Br)C(=O)O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15426888
Ver documentos Detalles de la promoción
Alfa Aesar™
H60418.06
5 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15436888
Ver documentos Detalles de la promoción
Alfa Aesar™
H60418.14
25 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
64695-84-7
237
DGCBGBZYTNTZJH-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-4,5-difluorobenzoic acid
C7H3BrF2O2
MFCD04973422
2782789
C1=C(C(=CC(=C1F)F)Br)C(=O)O
Especificaciones
2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid
118°C to 122°C
MFCD04973422
DGCBGBZYTNTZJH-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-4,5-difluorobenzoic acid
2782789
97%
64695-84-7
C7H3BrF2O2
2-bromo-4,5-difluorobenzoicacid, 2-bromo-4,5-difluoro-benzoic acid, benzoic acid, 2-bromo-4,5-difluoro, pubchem4991, acmc-209nnq, ksc495k3l, benzoic acid,2-bromo-4,5-difluoro, 2-bromo-4,5-difluorobenzoic acid, 2-bromanyl-4,5-bis fluoranyl benzoic acid
C1=C(C(=CC(=C1F)F)Br)C(=O)O
237
237
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H301-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
P261-P280-P301+P310-P305+P351+P338-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Danger