Learn More
Alfa Aesar™ 2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid, 97%
Código de producto. 15426888
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15426888 5 g 5 g
15436888 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15426888 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H60418.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 64695-84-7
Fórmula molecular C7H3BrF2O2
Peso molecular (g/mol) 237
Número MDL MFCD04973422
Clave InChI DGCBGBZYTNTZJH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2782789
Nombre IUPAC ácido 2-bromo-4,5-difluorobenzoico
SMILES C1=C(C(=CC(=C1F)F)Br)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid
Punto de fusión 118°C to 122°C
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-bromo-4,5-difluorobenzoicacid, 2-bromo-4,5-difluoro-benzoic acid, benzoic acid, 2-bromo-4,5-difluoro, pubchem4991, acmc-209nnq, ksc495k3l, benzoic acid,2-bromo-4,5-difluoro, 2-bromo-4,5-difluorobenzoic acid, 2-bromanyl-4,5-bis fluoranyl benzoic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 237
Porcentaje de pureza 97%