Learn More
2-Bromo-4,5-difluorobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
It is an important intermediate for pharmaceutical and organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un importante intermedio que se utiliza en síntesis farmacéutica y orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Es un importante intermedio que se utiliza en síntesis farmacéutica y orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-4,5-difluorobenzaldehyde |
Color | Blanco |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 20365202 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 221 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Forma física | Polvo |