Learn More
Ácido 2-bromo-3-tiofenocarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3770792
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
24287-95-4
C5H3BrO2S
207.04
MFCD05865213
RVSXMPCELBYUSF-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-3-thiophenecarboxylic acid, 2-bromo-thiophene-3-carboxylic acid, 2-bromo-thiophene-3-carboxylicacid, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-bromo, 2-bromo-3-thenoic acid, acmc-209xc0, 2-bromo-3-carboxythiophene, 2-bromothiophene-3-carboxylic?acid, 2-bromo-3-thiophene carboxylic acid, 2-bromo-thiophene 3-carboxylic acid
12320971
ácido 2-bromotiofeno-3-carboxílico
C1=CSC(=C1C(=O)O)Br
24287-95-4
C5H3BrO2S
207.04
MFCD05865213
RVSXMPCELBYUSF-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-3-thiophenecarboxylic acid, 2-bromo-thiophene-3-carboxylic acid, 2-bromo-thiophene-3-carboxylicacid, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-bromo, 2-bromo-3-thenoic acid, acmc-209xc0, 2-bromo-3-carboxythiophene, 2-bromothiophene-3-carboxylic?acid, 2-bromo-3-thiophene carboxylic acid, 2-bromo-thiophene 3-carboxylic acid
12320971
ácido 2-bromotiofeno-3-carboxílico
C1=CSC(=C1C(=O)O)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 179.0°C to 181.0°C
Color Claro a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.04
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.