Learn More
2-Bromo-3-cloro-5-(trifluorometil)piridina, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.44 |
Porcentaje de pureza | 97% |