Learn More
2-Bromo-3-cloro-5-(trifluorometil)piridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10130672
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10130672 1 g 1 g
10448894 5 g 5 g
10011134 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10130672 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB09453DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 75806-84-7
Fórmula molecular C6H2BrClF3N
Peso molecular (g/mol) 260.438
Número MDL MFCD00153072
Clave InChI SMTKGMYGLYWNDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, librarion l938, abbypharma ap-13-5059, pyridine, 2-bromo-3-chloro-5-trifluoromethyl, pubchem3000, acmc-1bicf, ksc498c5d, buttpark 153\33-66, 2-bromo-3-chloro-5 trifluoromethyl pyridine
PubChem CID 2736237
Nombre IUPAC 2-bromo-3-cloro-5-(trifluorometil)piridina
SMILES C1=C(C=NC(=C1Cl)Br)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.44
Porcentaje de pureza 97%