missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Bromo-1-(etoximetil)imidazol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 2-bromo-1-(etoximetil)imidazol se utiliza en productos farmacéuticos, candidatos a fármacos, ligandos para catalizadores de metales de transición y otros materiales funcionales moleculares.
Solubilidad
Muy ligeramente soluble en agua (11 g/l a 25 °C).
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
El 2-bromo-1-(etoximetil)imidazol se utiliza en productos farmacéuticos, candidatos a fármacos, ligandos para catalizadores de metales de transición y otros materiales funcionales moleculares.
Solubilidad
Muy ligeramente soluble en agua (11 g/l a 25 °C).
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-1-(ethoxymethyl)imidazole |
Cantidad | 1 g |
Sinónimo | 2-bromo-1-ethoxymethyl-1h-imidazole, 1h-imidazole,2-bromo-1-ethoxymethyl, 2-bromo-1-ethoxymethyl imidazole, pubchem9007, acmc-209pzp, 2-bromo-1-ethoxymethylimidazole, 1h-imidazole, 2-bromo-1-ethoxymethyl, 2-bromo-1h-imidazol-1-yl methyl ethyl ether |
Información de solubilidad | Very slightly soluble in water (11g/L at 25°C). |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.05 |
Porcentaje de pureza | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'