Learn More
2-(Aminometil)-1-etilpirrolidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
194.00€ - 761.00€
CAS | 26116-12-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H16N2 |
Peso molecular (g/mol) | 128.22 |
Número MDL | MFCD00003178 |
Clave InChI | UNRBEYYLYRXYCG-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-aminomethyl-1-ethylpyrrolidine, 1-ethylpyrrolidin-2-yl methanamine, n-ethyl-2-aminomethylpyrrolidine, 2-pyrrolidinemethanamine, 1-ethyl, 1-ethylpyrrolidin-2-ylmethylamine, 1-ethylpyrrolidin-2-yl methylamine, 1-ethyl-2-aminomethylpyrrolidine, 1-ethyl-2-aminomethyl pyrrolidine, 1-1-ethylpyrrolidin-2-yl methanamine |
PubChem CID | 117295 |
Nombre IUPAC | (1-etilpirrolidin-2-il)metanamina |
SMILES | CCN1CCCC1CN |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10032330
|
Thermo Scientific Acros
179480100 |
10 g | Frasco de vidrio |
194.00€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10761261
|
Thermo Scientific Acros
179480500 |
50 g | Frasco de vidrio |
761.00€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
26116-12-1 | |
128.22 | |
UNRBEYYLYRXYCG-UHFFFAOYSA-N | |
117295 | |
CCN1CCCC1CN |
C7H16N2 | |
MFCD00003178 | |
2-aminomethyl-1-ethylpyrrolidine, 1-ethylpyrrolidin-2-yl methanamine, n-ethyl-2-aminomethylpyrrolidine, 2-pyrrolidinemethanamine, 1-ethyl, 1-ethylpyrrolidin-2-ylmethylamine, 1-ethylpyrrolidin-2-yl methylamine, 1-ethyl-2-aminomethylpyrrolidine, 1-ethyl-2-aminomethyl pyrrolidine, 1-1-ethylpyrrolidin-2-yl methanamine | |
(1-etilpirrolidin-2-il)metanamina |
Especificaciones
2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine | |
26116-12-1 | |
100.0 | |
0.8840g/mL | |
56°C | |
95% | |
1.4655 to 1.4675 | |
0.884 | |
UNRBEYYLYRXYCG-UHFFFAOYSA-N | |
(1-etilpirrolidin-2-il)metanamina | |
117295 | |
95% |
95% | |
94.0 | |
Amarillo | |
58.0°C to 60.0°C (16.0 mmHg) | |
Auténtico | |
C7H16N2 | |
MFCD00003178 | |
2-aminomethyl-1-ethylpyrrolidine, 1-ethylpyrrolidin-2-yl methanamine, n-ethyl-2-aminomethylpyrrolidine, 2-pyrrolidinemethanamine, 1-ethyl, 1-ethylpyrrolidin-2-ylmethylamine, 1-ethylpyrrolidin-2-yl methylamine, 1-ethyl-2-aminomethylpyrrolidine, 1-ethyl-2-aminomethyl pyrrolidine, 1-1-ethylpyrrolidin-2-yl methanamine | |
CCN1CCCC1CN | |
128.22 | |
128.22 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Líquido y vapor inflamables.
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Puede irritar las vías respiratorias.
Declaración de GHS P
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición.
- No fumar.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
Aclararse la piel con agua/ducharse.
Utilizar guantes protectores/ropa protectora/gafas
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 247-466-3
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.