Learn More
2-(Aminometil)-1-etilpirrolidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10032330 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10032330 10 g Frasco de vidrio 10 g
10761261 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10032330 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 179480100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 26116-12-1 | C7H16N2 | 128.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26116-12-1
Fórmula molecular C7H16N2
Peso molecular (g/mol) 128.22
Número MDL MFCD00003178
Clave InChI UNRBEYYLYRXYCG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminomethyl-1-ethylpyrrolidine, 1-ethylpyrrolidin-2-yl methanamine, n-ethyl-2-aminomethylpyrrolidine, 2-pyrrolidinemethanamine, 1-ethyl, 1-ethylpyrrolidin-2-ylmethylamine, 1-ethylpyrrolidin-2-yl methylamine, 1-ethyl-2-aminomethylpyrrolidine, 1-ethyl-2-aminomethyl pyrrolidine, 1-1-ethylpyrrolidin-2-yl methanamine
PubChem CID 117295
Nombre IUPAC (1-etilpirrolidin-2-il)metanamina
SMILES CCN1CCCC1CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 0.8840g/mL
Punto de ebullición 58.0°C to 60.0°C (16.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 56°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4655 to 1.4675
Cantidad 10 g
Gravedad específica 0.884
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.22
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.