Learn More
2-Amino-6-fluorobenzoic acid, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 306450010
Detalles adicionales : CAS : 434-76-4 Peso : 0.05100kg
Cantidad. 1g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10411501
  • 25.10€ / 1 g
Fecha estimada de envío
31-08-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
434-76-4
155.13
RWSFZKWMVWPDGZ-UHFFFAOYSA-N
521142
C1=CC(=C(C(=C1)F)C(=O)O)N
C7H6FNO2
MFCD00067781
6-fluoroanthranilic acid, anthralic acid, 6-fluoro, benzoic acid, 2-amino-6-fluoro, 6-amino-2-fluorobenzoic acid, 2-amino-6-fluoro-benzoic acid, 2,amino-6-fluorobenzoic acid, 4owo, pubchem1324, 6-fluoroanthanilic acid, acmc-209jun
2-amino-6-fluorobenzoic acid
Especificaciones
2-Amino-6-fluorobenzoic acid
Glass bottle
170°C to 172°C
434-76-4
100.0
C7H6FNO2
MFCD00067781
RWSFZKWMVWPDGZ-UHFFFAOYSA-N
2-amino-6-fluorobenzoic acid
521142
Crystalline Powder
Authentic
Yellow to Brown
1g
97.5
97.5% min. (HPLC)
H2NC6H3(F)COOH
6-fluoroanthranilic acid, anthralic acid, 6-fluoro, benzoic acid, 2-amino-6-fluoro, 6-amino-2-fluorobenzoic acid, 2-amino-6-fluoro-benzoic acid, 2,amino-6-fluorobenzoic acid, 4owo, pubchem1324, 6-fluoroanthanilic acid, acmc-209jun
C1=CC(=C(C(=C1)F)C(=O)O)N
155.13
155.13
98%
Videos
SDS Documentos