Learn More
2-Amino-5-clorobenzoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Marca: Thermo Scientific Acros 103380250
Detalles adicionales : CAS : 61-80-3 Peso : 0.07500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Envase | Frasco de vidrio |
---|---|
Cantidad | 25g |
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
61-80-3 | |
168.58 | |
YGCODSQDUUUKIV-UHFFFAOYSA-N | |
6103 | |
5-cloro-1,3-benzoxazol-2-amina |
C7H5ClN2O | |
MFCD00005770 | |
zoxazolamine, 2-amino-5-chlorobenzoxazole, 5-chlorobenzo d oxazol-2-amine, flexin, 2-benzoxazolamine, 5-chloro, contrazole, deflexol, flexilon, zoxamin, zoxine | |
CHEBI:35053 | |
NC1=NC2=CC(Cl)=CC=C2O1 |
Especificaciones
2-Amino-5-chlorobenzoxazole | |
61-80-3 | |
100.0 | |
180.0°C to 185.0°C | |
Authentic | |
MFCD00005770 | |
15, 10399 | |
25g | |
NC1=NC2=CC(Cl)=CC=C2O1 | |
168.58 | |
CHEBI:35053 | |
Polvo |
97% | |
96.0 | |
Marrón a marrón amarillento | |
97% | |
C7H5ClN2O | |
Frasco de vidrio | |
zoxazolamine, 2-amino-5-chlorobenzoxazole, 5-chlorobenzo d oxazol-2-amine, flexin, 2-benzoxazolamine, 5-chloro, contrazole, deflexol, flexilon, zoxamin, zoxine | |
YGCODSQDUUUKIV-UHFFFAOYSA-N | |
5-cloro-1,3-benzoxazol-2-amina | |
6103 | |
168.58 | |
97% |
Seguridad y manipulación
- 2-Amino-5-chlorobenzoxazole
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only