Learn More
2-Amino-5-bromobenzotiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15471468
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
20358-03-6
C7H5BrN2S
229.095
MFCD00577806
ZPUJTWBWSOOMRP-UHFFFAOYSA-N
2-amino-5-bromobenzothiazole, 5-bromobenzo d thiazol-2-amine, 5-bromo-benzothiazol-2-ylamine, 2-benzothiazolamine, 5-bromo, 5-bromo-2-benzothiazolamine, 2-amino-5-bromo-1,3-benzothiazole, pubchem21702, acmc-209f9a, 2-amino-5-bromo benzothiazole, 5-bromobenzothiazole-2-ylamine
13775785
5-bromo-1,3-benzotiazol-2-amina
C1=CC2=C(C=C1Br)N=C(S2)N
20358-03-6
C7H5BrN2S
229.095
MFCD00577806
ZPUJTWBWSOOMRP-UHFFFAOYSA-N
2-amino-5-bromobenzothiazole, 5-bromobenzo d thiazol-2-amine, 5-bromo-benzothiazol-2-ylamine, 2-benzothiazolamine, 5-bromo, 5-bromo-2-benzothiazolamine, 2-amino-5-bromo-1,3-benzothiazole, pubchem21702, acmc-209f9a, 2-amino-5-bromo benzothiazole, 5-bromobenzothiazole-2-ylamine
13775785
5-bromo-1,3-benzotiazol-2-amina
C1=CC2=C(C=C1Br)N=C(S2)N
2-Amino-5-bromobenzothiazole is used as pharmaceutical intermediates
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-amino-5-bromobenzotiazol se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-bromobenzothiazole
Punto de fusión 194°C to 198°C
Color Blanco a marrón
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.1
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido