Learn More
2-Amino-5-bromobenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Descripción
Participate in synthesis and structure activity of novel camptothecin analogs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Participa en la síntesis y actividad estructural de nuevos análogos de camptotecina.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y del aire.
Participa en la síntesis y actividad estructural de nuevos análogos de camptotecina.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y del aire.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5-bromobenzaldehyde |
Punto de fusión | 75°C to 77°C |
Color | Amarillo |
Cantidad | 250 mg |
Sensibilidad | Air Sensitive |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 200 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Forma física | Sólido |