Learn More
Ácido 2-amino-4-clorobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3777234
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
89-77-0
C7H6ClNO2
171.58
MFCD00007778
JYYLQSCZISREGY-UHFFFAOYSA-N
4-chloroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-4-chloro, 4-chloro-2-aminobenzoic acid, anthranilic acid, 4-chloro, 4-chloroanthranil acid, 4-chloro anthranilic acid, 2-carboxy-5-chloroaniline, unii-g55k85r12h, 2-amino-4-chloro-benzoic acid, 2,4-acba
66646
ácido 2-amino-4-clorobenzoico
NC1=CC(Cl)=CC=C1C(O)=O
89-77-0
C7H6ClNO2
171.58
MFCD00007778
JYYLQSCZISREGY-UHFFFAOYSA-N
4-chloroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-4-chloro, 4-chloro-2-aminobenzoic acid, anthranilic acid, 4-chloro, 4-chloroanthranil acid, 4-chloro anthranilic acid, 2-carboxy-5-chloroaniline, unii-g55k85r12h, 2-amino-4-chloro-benzoic acid, 2,4-acba
66646
ácido 2-amino-4-clorobenzoico
NC1=CC(Cl)=CC=C1C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-chlorobenzoic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 231°C to 235°C
Color Beige a marrón
Temperatura de inflamación >100°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NC6H3(Cl)CO2H
Cantidad 25 g
Beilstein 14, 365
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.58
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-4-chlorobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.