Learn More
2-Amino-1-ciclopenteno-1-carbonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
2-Amino-1-cyclopentene-1-carbonitrile s an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-amino-1-ciclopenteno-1-carbonitrilo es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con el calor y con agentes oxidantes.
El 2-amino-1-ciclopenteno-1-carbonitrilo es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con el calor y con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Amino-1-cyclopentene-1-carbonitrile |
Punto de fusión | 147°C to 148°C |
Color | Blanco |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN3439 |
Beilstein | 742061 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 108.14 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Forma física | Sólido |