Learn More
2-Acetilfurano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
25.70€ - 80.20€
CAS | 1192-62-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H6O2 |
Peso molecular (g/mol) | 110.112 |
Número MDL | MFCD00003242 |
Clave InChI | IEMMBWWQXVXBEU-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-acetylfuran, acetylfuran, 1-furan-2-yl ethanone, 2-furyl methyl ketone, methyl 2-furyl ketone, 1-2-furyl ethanone, 2-furylethanone, 2-acetyl furan, ketone, 2-furyl methyl, ethanone, 1-2-furanyl |
PubChem CID | 14505 |
ChEBI | CHEBI:59983 |
Nombre IUPAC | 1-(furan-2-il)etanona |
SMILES | CC(=O)C1=CC=CO1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11462767
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14938.18 |
50 g |
25.70€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11472767
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14938.30 |
250 g |
80.20€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
2-Acetylfuran is a useful intermediate in the synthesis of fine chemicals and pharmaceuticals, and is used in the production of the generic cephalophosphorin antibiotic cefuroxime
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl 2-acetilfurano es una sustancia intermedia útil en la síntesis de productos químicos finos y farmacéuticos, y se utiliza en la producción del antibiótico cefuroxima cefalofosforina genérica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
1192-62-7 | |
110.112 | |
IEMMBWWQXVXBEU-UHFFFAOYSA-N | |
14505 | |
1-(furan-2-il)etanona |
C6H6O2 | |
MFCD00003242 | |
2-acetylfuran, acetylfuran, 1-furan-2-yl ethanone, 2-furyl methyl ketone, methyl 2-furyl ketone, 1-2-furyl ethanone, 2-furylethanone, 2-acetyl furan, ketone, 2-furyl methyl, ethanone, 1-2-furanyl | |
CHEBI:59983 | |
CC(=O)C1=CC=CO1 |
Especificaciones
2-Acetylfuran | |
27°C to 30°C | |
171°C to 173°C | |
C6H6O2 | |
MFCD00003242 | |
107909 | |
Insoluble in water. | |
CC(=O)C1=CC=CO1 | |
110.112 | |
CHEBI:59983 | |
99% |
1192-62-7 | |
1.098 | |
71°C (159°F) | |
1.507 | |
UN2811 | |
2-acetylfuran, acetylfuran, 1-furan-2-yl ethanone, 2-furyl methyl ketone, methyl 2-furyl ketone, 1-2-furyl ethanone, 2-furylethanone, 2-acetyl furan, ketone, 2-furyl methyl, ethanone, 1-2-furanyl | |
IEMMBWWQXVXBEU-UHFFFAOYSA-N | |
1-(furan-2-il)etanona | |
14505 | |
110.11 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H300-H312-H332-H319
Mortal en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo en caso de inhalación.
Provoca irritación ocular grave.
P210-P235-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P311-P312-P330-P361-P363-P370+P378q-P501c
H227-H301+H311+H331-H319
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:SÓLIDOS TÓXICOS, ORGÁNICO, NO ESPECIFICADO
missing translation for 'einecsNumber' : 214-757-1
missing translation for 'rtecsNumber' : OB3870000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Manténgase en frío
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.