Learn More
2-Acetilfuran, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11472767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11472767 250 g 250 g
11462767 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11472767 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14938.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1192-62-7 | C6H6O2 | 110.112 g/mol
2-Acetylfuran is a useful intermediate in the synthesis of fine chemicals and pharmaceuticals, and is used in the production of the generic cephalophosphorin antibiotic cefuroxime
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-acetilfurano es una sustancia intermedia útil en la síntesis de productos químicos finos y farmacéuticos, y se utiliza en la producción del antibiótico cefuroxima cefalofosforina genérica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1192-62-7
Fórmula molecular C6H6O2
Peso molecular (g/mol) 110.112
Número MDL MFCD00003242
Clave InChI IEMMBWWQXVXBEU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-acetylfuran, acetylfuran, 1-furan-2-yl ethanone, 2-furyl methyl ketone, methyl 2-furyl ketone, 1-2-furyl ethanone, 2-furylethanone, 2-acetyl furan, ketone, 2-furyl methyl, ethanone, 1-2-furanyl
PubChem CID 14505
ChEBI CHEBI:59983
Nombre IUPAC 1-(furan-2-il)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetylfuran
Punto de fusión 27°C to 30°C
Densidad 1.098
Punto de ebullición 171°C to 173°C
Temperatura de inflamación 71°C (159°F)
Índice de refracción 1.507
Cantidad 250 g
Número UN UN2811
Beilstein 107909
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.11
Porcentaje de pureza 99%