Learn More
2-Acetilfuran, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
45.60€ - 97.40€
CAS | 1192-62-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H6O2 |
Peso molecular (g/mol) | 110.11 |
Número MDL | MFCD00003242 |
Clave InChI | IEMMBWWQXVXBEU-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-acetylfuran, acetylfuran, 1-furan-2-yl ethanone, 2-furyl methyl ketone, methyl 2-furyl ketone, 1-2-furyl ethanone, 2-furylethanone, 2-acetyl furan, ketone, 2-furyl methyl, ethanone, 1-2-furanyl |
PubChem CID | 14505 |
ChEBI | CHEBI:59983 |
Nombre IUPAC | 1-(furan-2-il)etanona |
SMILES | CC(=O)C1=CC=CO1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10796121
|
Thermo Scientific Acros
102551000 |
100 g | Frasco de vidrio |
45.60€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10192410
|
Thermo Scientific Acros
102552500 |
250 g | Frasco de vidrio |
97.40€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1192-62-7 | |
110.11 | |
IEMMBWWQXVXBEU-UHFFFAOYSA-N | |
14505 | |
1-(furan-2-il)etanona |
C6H6O2 | |
MFCD00003242 | |
2-acetylfuran, acetylfuran, 1-furan-2-yl ethanone, 2-furyl methyl ketone, methyl 2-furyl ketone, 1-2-furyl ethanone, 2-furylethanone, 2-acetyl furan, ketone, 2-furyl methyl, ethanone, 1-2-furanyl | |
CHEBI:59983 | |
CC(=O)C1=CC=CO1 |
Especificaciones
2-Acetylfuran | |
1192-62-7 | |
100.0 | |
Amarillo a marrón | |
67.0°C (10.0 mmHg) | |
Auténtico | |
C6H6O2 | |
MFCD00003242 | |
1.098 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether | |
CC(=O)C1=CC=CO1 | |
110.11 | |
CHEBI:59983 | |
99% |
99% | |
98.5 | |
29.0°C to 30.0°C | |
1.0980g/mL | |
71°C | |
0.2% max. 2,5-Diacetyl furan (GC) | |
1.5060 to 1.5080 | |
17, 286 | |
2-acetylfuran, acetylfuran, 1-furan-2-yl ethanone, 2-furyl methyl ketone, methyl 2-furyl ketone, 1-2-furyl ethanone, 2-furylethanone, 2-acetyl furan, ketone, 2-furyl methyl, ethanone, 1-2-furanyl | |
IEMMBWWQXVXBEU-UHFFFAOYSA-N | |
1-(furan-2-il)etanona | |
14505 | |
110.11 | |
Líquido o sólido de baja fusión |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Tóxico en caso de ingestión.
Tóxico en contacto con la piel.
Provoca irritación ocular grave.
Declaración de GHS P
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca.
NO inducir el vómito.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar la zona con abundante agua y jabón.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 214-757-1
missing translation for 'rtecsNumber' : OB3870000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.