Learn More
2-Acetilfuran, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10796121 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10796121 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10192410 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10796121 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 102551000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1192-62-7 | C6H6O2 | 110.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1192-62-7
Fórmula molecular C6H6O2
Peso molecular (g/mol) 110.11
Número MDL MFCD00003242
Clave InChI IEMMBWWQXVXBEU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-acetylfuran, acetylfuran, 1-furan-2-yl ethanone, 2-furyl methyl ketone, methyl 2-furyl ketone, 1-2-furyl ethanone, 2-furylethanone, 2-acetyl furan, ketone, 2-furyl methyl, ethanone, 1-2-furanyl
PubChem CID 14505
ChEBI CHEBI:59983
Nombre IUPAC 1-(furan-2-il)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=CO1
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Acetylfuran
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 29.0°C to 30.0°C
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.0980g/mL
Punto de ebullición 67.0°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 71°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.2% max. 2,5-Diacetyl furan (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5060 to 1.5080
Cantidad 100 g
Beilstein 17, 286
Gravedad específica 1.098
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido o sólido de baja fusión