Learn More
2-Acetil-5-metilfurano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
39.90€ - 114.00€
CAS | 1193-79-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H8O2 |
Peso molecular (g/mol) | 124.139 |
Número MDL | MFCD00003243 |
Clave InChI | KEFJLCGVTHRGAH-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-acetyl-5-methylfuran, 5-methyl-2-acetylfuran, 1-5-methylfuran-2-yl ethanone, 1-5-methyl-2-furyl ethanone, 5-methyl-2-furylmethylketone, ethanone, 1-5-methyl-2-furanyl, 1-5-methyl-2-furanyl ethanone, 2-methyl-5-acetylfuran, 1-5-methyl-2-furyl ethan-1-one, methyl 5-methyl-2-furyl ketone |
PubChem CID | 14514 |
ChEBI | CHEBI:562752 |
Nombre IUPAC | 1-(5-metilfurano-2-il)etanona |
SMILES | CC1=CC=C(O1)C(=O)C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11423237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16172.09 |
10 g |
39.90€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11494040
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16172.14 |
25 g |
68.50€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11433237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16172.18 |
50 g |
114.00€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Glucose was transformed to various furan compounds and carboxylic acids derivatives by heat treatment of autoclave such as levulinic acid, 2-acetylfuran and 2-acetyl-5-methylfuran. using 2-acetyl-5-methylfuran or 1,5-dimethyl-2-pyrrolecarbonitrile as reactants, that the formation of the 4-arylation products. Reaction of 2-acetyl-5-methylfuran 6a with 2-aminoethanol pioduced in 79% yield the aminal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicacionesla glucosa se transformó en varios compuestos de furano y derivados de ácidos carboxílicos mediante tratamiento térmico enautoclave como el ácido levulínico, el 2-acetilfurano y el 2-acetil-5-metilfurano usando 2-acetil-5-metilfurano o 1,5-dimetil-2-pirrolcarbonitrilo como reactivos, que la formación de los productos de 4-arilación. La reacción de 2-acetil-5-metilfurano 6a con 2-aminoetanol pioducado en un 79 % produce el aminal.
Solubilidad
ligeramente soluble en agua. Soluble en alcohol.
Notas
almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
1193-79-9 | |
124.139 | |
KEFJLCGVTHRGAH-UHFFFAOYSA-N | |
14514 | |
1-(5-metilfurano-2-il)etanona |
C7H8O2 | |
MFCD00003243 | |
2-acetyl-5-methylfuran, 5-methyl-2-acetylfuran, 1-5-methylfuran-2-yl ethanone, 1-5-methyl-2-furyl ethanone, 5-methyl-2-furylmethylketone, ethanone, 1-5-methyl-2-furanyl, 1-5-methyl-2-furanyl ethanone, 2-methyl-5-acetylfuran, 1-5-methyl-2-furyl ethan-1-one, methyl 5-methyl-2-furyl ketone | |
CHEBI:562752 | |
CC1=CC=C(O1)C(=O)C |
Especificaciones
2-Acetyl-5-methylfuran | |
1.068 | |
80°C (176°F) | |
1.513 | |
110853 | |
Slightly soluble in water. Soluble in alcohol. | |
CC1=CC=C(O1)C(=O)C | |
124.139 | |
CHEBI:562752 | |
≥98% |
1193-79-9 | |
100°C to 101°C (25 mmHg) | |
C7H8O2 | |
MFCD00003243 | |
2-acetyl-5-methylfuran, 5-methyl-2-acetylfuran, 1-5-methylfuran-2-yl ethanone, 1-5-methyl-2-furyl ethanone, 5-methyl-2-furylmethylketone, ethanone, 1-5-methyl-2-furanyl, 1-5-methyl-2-furanyl ethanone, 2-methyl-5-acetylfuran, 1-5-methyl-2-furyl ethan-1-one, methyl 5-methyl-2-furyl ketone | |
KEFJLCGVTHRGAH-UHFFFAOYSA-N | |
1-(5-metilfurano-2-il)etanona | |
14514 | |
124.14 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H301-H227
Tóxico en caso de ingestión.
Líquido combustible.
P210-P264b-P270-P280-P301+P312-P330-P370+P378q-P501c
H227-H302.
missing translation for 'einecsNumber' : 214-779-1
missing translation for 'rtecsNumber' : LT8528000.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only