Learn More
2-Acetil-5-metilfurano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11423237 10 g 10 g
11494040 25 g 25 g
11433237 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11423237 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16172.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1193-79-9 | C7H8O2 | 124.139 g/mol
Glucose was transformed to various furan compounds and carboxylic acids derivatives by heat treatment of autoclave such as levulinic acid, 2-acetylfuran and 2-acetyl-5-methylfuran. using 2-acetyl-5-methylfuran or 1,5-dimethyl-2-pyrrolecarbonitrile as reactants, that the formation of the 4-arylation products. Reaction of 2-acetyl-5-methylfuran 6a with 2-aminoethanol pioduced in 79% yield the aminal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
la glucosa se transformó en varios compuestos de furano y derivados de ácidos carboxílicos mediante tratamiento térmico enautoclave como el ácido levulínico, el 2-acetilfurano y el 2-acetil-5-metilfurano usando 2-acetil-5-metilfurano o 1,5-dimetil-2-pirrolcarbonitrilo como reactivos, que la formación de los productos de 4-arilación. La reacción de 2-acetil-5-metilfurano 6a con 2-aminoetanol pioducado en un 79 % produce el aminal.
Solubilidad
ligeramente soluble en agua. Soluble en alcohol.
Notas
almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1193-79-9
Fórmula molecular C7H8O2
Peso molecular (g/mol) 124.139
Número MDL MFCD00003243
Clave InChI KEFJLCGVTHRGAH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-acetyl-5-methylfuran, 5-methyl-2-acetylfuran, 1-5-methylfuran-2-yl ethanone, 1-5-methyl-2-furyl ethanone, 5-methyl-2-furylmethylketone, ethanone, 1-5-methyl-2-furanyl, 1-5-methyl-2-furanyl ethanone, 2-methyl-5-acetylfuran, 1-5-methyl-2-furyl ethan-1-one, methyl 5-methyl-2-furyl ketone
PubChem CID 14514
ChEBI CHEBI:562752
Nombre IUPAC 1-(5-metilfurano-2-il)etanona
SMILES CC1=CC=C(O1)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetyl-5-methylfuran
Densidad 1.068
Punto de ebullición 100°C to 101°C (25 mmHg)
Temperatura de inflamación 80°C (176°F)
Índice de refracción 1.513
Cantidad 10 g
Beilstein 110853
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Soluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Acetyl-5-methylfuran
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Acetyl-5-methylfuran