Learn More
Éster de pinacol de ácido 2-(9-carbazolil)etilborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
119.00€ - 334.00€
CAS | 608534-41-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C20H24BNO2 |
Peso molecular (g/mol) | 321.227 |
Número MDL | MFCD03788738 |
Clave InChI | NTUZDLWSQJRXAM-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-9-carbazolyl ethylboronic acid pinacol ester, 9-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl ethyl-9h-carbazole, 9-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl ethyl carbazole, 9-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl ethyl carbazole, 2-2-9h-carbazole-9-yl ethyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane |
PubChem CID | 45925651 |
Nombre IUPAC | 9-[2-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)etil]carbazol |
SMILES | B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCN2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C42 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11335355
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19580.MD |
250 mg |
119.00€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11325355
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19580.03 |
1 g |
334.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
608534-41-4 | |
321.227 | |
NTUZDLWSQJRXAM-UHFFFAOYSA-N | |
45925651 | |
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCN2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C42 |
C20H24BNO2 | |
MFCD03788738 | |
2-9-carbazolyl ethylboronic acid pinacol ester, 9-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl ethyl-9h-carbazole, 9-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl ethyl carbazole, 9-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl ethyl carbazole, 2-2-9h-carbazole-9-yl ethyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane | |
9-[2-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)etil]carbazol |
Especificaciones
2-(9-Carbazolyl)ethylboronic acid pinacol ester | |
111°C to 113°C | |
MFCD03788738 | |
NTUZDLWSQJRXAM-UHFFFAOYSA-N | |
9-[2-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)etil]carbazol | |
45925651 | |
98% |
608534-41-4 | |
C20H24BNO2 | |
2-9-carbazolyl ethylboronic acid pinacol ester, 9-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl ethyl-9h-carbazole, 9-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl ethyl carbazole, 9-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl ethyl carbazole, 2-2-9h-carbazole-9-yl ethyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane | |
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCN2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C42 | |
321.227 | |
321.23 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only