Learn More
Éster de pinacol de ácido 2-(9-carbazolil)etilborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11335355
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11335355 250 mg 250 miligramos
11325355 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11335355 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19580.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 608534-41-4 | C20H24BNO2 | 321.227 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 608534-41-4
Fórmula molecular C20H24BNO2
Peso molecular (g/mol) 321.227
Número MDL MFCD03788738
Clave InChI NTUZDLWSQJRXAM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-9-carbazolyl ethylboronic acid pinacol ester, 9-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl ethyl-9h-carbazole, 9-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl ethyl carbazole, 9-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl ethyl carbazole, 2-2-9h-carbazole-9-yl ethyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 45925651
Nombre IUPAC 9-[2-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)etil]carbazol
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCN2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C42
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(9-Carbazolyl)ethylboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 111°C to 113°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.23
Porcentaje de pureza 98%