Learn More
Éster de dietanolamina de ácido 2-(9-carbazolil)etilborónico, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 11375345
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-(9-Carbazolyl)ethylboronic acid diethanolamine ester
CAS 501014-45-5
Punto de fusión 244°C to 248°C
Fórmula molecular C18H21BN2O2
Número MDL MFCD03788733
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2-9h-carbazolyl ethylboronic acid diethanolamine ester, 2-2-9h-carbazol-9-yl ethyl-1,3,6,2-dioxazaborocane, 2-9-carbazolyl ethylboronic acid diethanolamine ester, 9-2-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl ethyl carbazole, 9-2-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl ethyl-9h-carbazole, 2-9h-carbazolyl ethylboronic acid diethanolamine cyclic ester, 2-2-9h-carbazole-9-yl ethyl-1,3-dioxa-6-aza-2-boracyclooctane
Clave InChI CNGIVLLERALTLT-UHFFFAOYSA-N
SMILES B1(OCCNCCO1)CCN2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C42
Nombre IUPAC 2-(2-carbazol-9-iletil)-1,3,6,2-dioxazaborocano
Peso molecular (g/mol) 308.188
PubChem CID 22572030
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.19
Porcentaje de pureza 98%