Learn More
2,7-Dinitro-9-fluorenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
en la oferta - 193.00€
CAS | 31551-45-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C13H6N2O5 |
Peso molecular (g/mol) | 270.20 |
Número MDL | MFCD00001153 |
Clave InChI | HDVGAFBXTXDYIB-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2,7-dinitro-9-fluorenone, 2,7-dinitrofluorenone, 9h-fluoren-9-one, 2,7-dinitro, 2,7-dinitro-9h-fluoren-9-one, fluoren-9-one, 2,7-dinitro, 9-fluorenone, 2,7-dinitro, ccris 2911, acmc-209hnh, maybridge1_004322, fluoren-9-one,7-dinitro |
PubChem CID | 35842 |
Nombre IUPAC | 2,7-dinitrofluoren-9-ona |
SMILES | [O-][N+](=O)C1=CC=C2C3=CC=C(C=C3C(=O)C2=C1)[N+]([O-])=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15471338
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55176.06 |
5 g |
60.90€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15481338
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55176.14 |
25 g |
193.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15491338
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55176.22 |
100 g | |||||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
31551-45-8 | |
270.20 | |
HDVGAFBXTXDYIB-UHFFFAOYSA-N | |
35842 | |
[O-][N+](=O)C1=CC=C2C3=CC=C(C=C3C(=O)C2=C1)[N+]([O-])=O |
C13H6N2O5 | |
MFCD00001153 | |
2,7-dinitro-9-fluorenone, 2,7-dinitrofluorenone, 9h-fluoren-9-one, 2,7-dinitro, 2,7-dinitro-9h-fluoren-9-one, fluoren-9-one, 2,7-dinitro, 9-fluorenone, 2,7-dinitro, ccris 2911, acmc-209hnh, maybridge1_004322, fluoren-9-one,7-dinitro | |
2,7-dinitrofluoren-9-ona |
Especificaciones
2,7-Dinitro-9-fluorenone | |
292°C to 295°C | |
C13H6N2O5 | |
2,7-dinitro-9-fluorenone, 2,7-dinitrofluorenone, 9h-fluoren-9-one, 2,7-dinitro, 2,7-dinitro-9h-fluoren-9-one, fluoren-9-one, 2,7-dinitro, 9-fluorenone, 2,7-dinitro, ccris 2911, acmc-209hnh, maybridge1_004322, fluoren-9-one,7-dinitro | |
[O-][N+](=O)C1=CC=C2C3=CC=C(C=C3C(=O)C2=C1)[N+]([O-])=O | |
270.20 | |
270.2 | |
Polvo |
31551-45-8 | |
De amarillo a naranja | |
MFCD00001153 | |
HDVGAFBXTXDYIB-UHFFFAOYSA-N | |
2,7-dinitrofluoren-9-ona | |
35842 | |
97% |
Seguridad y manipulación
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 250-695-1
missing translation for 'rtecsNumber' : LL9051000
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only