Learn More
2,7-Dinitro-9-fluorenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15471338
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15471338 5 g 5 g
15481338 25 g 25 g
15491338 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15471338 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55176.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 31551-45-8 | C13H6N2O5 | 270.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31551-45-8
Fórmula molecular C13H6N2O5
Peso molecular (g/mol) 270.20
Número MDL MFCD00001153
Clave InChI HDVGAFBXTXDYIB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,7-dinitro-9-fluorenone, 2,7-dinitrofluorenone, 9h-fluoren-9-one, 2,7-dinitro, 2,7-dinitro-9h-fluoren-9-one, fluoren-9-one, 2,7-dinitro, 9-fluorenone, 2,7-dinitro, ccris 2911, acmc-209hnh, maybridge1_004322, fluoren-9-one,7-dinitro
PubChem CID 35842
Nombre IUPAC 2,7-dinitrofluoren-9-ona
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C2C3=CC=C(C=C3C(=O)C2=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,7-Dinitro-9-fluorenone
Punto de fusión 292°C to 295°C
Color Amarillo a naranja
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.2
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo