Learn More
2',7'-Diclorofluoresceína, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023126
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
76-54-0
C20H10Cl2O5
401.195
MFCD00005047
VFNKZQNIXUFLBC-UHFFFAOYSA-N
2',7'-dichlorofluorescein, dichlorofluorescein, unii-56nqm5uzt1, 2,7-dichlorofluorescein, 56nqm5uzt1, spiro isobenzofuran-1 3h ,9'-9h xanthen-3-one, 2',7'-dichloro-3',6'-dihydroxy, 2',7'-dichloro-3',6'-dihydroxy-3h-spiro isobenzofuran-1,9'-xanthen-3-one, 2',7'-dichloro-3',6'-dihydroxyspiro 2-benzofuran-3,9'-xanthene-1-one, 11,16-dichloro-12,15-dihydroxyspiro 3-hydroisobenzofuran-3,9'-xanthene-1-one
64944
CHEBI:51596
2',7'-Dicloro-3',6'-dihidroxiespiro[2-benzofuran-3,9'-xanten]-1-ona
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=CC(=C(C=C4OC5=CC(=C(C=C35)Cl)O)O)Cl
76-54-0
C20H10Cl2O5
401.195
MFCD00005047
VFNKZQNIXUFLBC-UHFFFAOYSA-N
2',7'-dichlorofluorescein, dichlorofluorescein, unii-56nqm5uzt1, 2,7-dichlorofluorescein, 56nqm5uzt1, spiro isobenzofuran-1 3h ,9'-9h xanthen-3-one, 2',7'-dichloro-3',6'-dihydroxy, 2',7'-dichloro-3',6'-dihydroxy-3h-spiro isobenzofuran-1,9'-xanthen-3-one, 2',7'-dichloro-3',6'-dihydroxyspiro 2-benzofuran-3,9'-xanthene-1-one, 11,16-dichloro-12,15-dihydroxyspiro 3-hydroisobenzofuran-3,9'-xanthene-1-one
64944
CHEBI:51596
2',7'-Dicloro-3',6'-dihidroxiespiro[2-benzofuran-3,9'-xanten]-1-ona
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=CC(=C(C=C4OC5=CC(=C(C=C35)Cl)O)O)Cl
2',7'-Dichlorofluorescein is used as an indicator and as a cellular antioxidant activity. It is also used for the determination of carbohydrates and hydrogen peroxide by fluorescence densitometry and chemiluminescence respectively. It is used as an indicator for argentometry by Fajans method. It is also involved in the cellular antioxidant activity assay. It is utilized as an additive in fluorescence and laser studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2′,7′-diclorofluoresceína se utiliza como indicador y a modo de actividad antioxidante celular. También se utiliza para la determinación de carbohidratos y peróxido de hidrógeno mediante densitometría de fluorescencia y quimioluminiscencia respectivamente. Se emplea como indicador de la argentometría por el método de Fajans. También participa en los ensayos de actividad antioxidante celular. Se utiliza como aditivo en estudios de fluorescencia y láser.
Solubilidad
Soluble en etanol y metanol. Ligeramente dimetilsulfóxido. Insoluble en agua.
Notas
Como indicador fluorescente es incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2′, 7′-Dichlorofluorescein
Punto de fusión >300°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in ethanol and methanol. Slightly dimethyl sulfoxide. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.2