Learn More
2,7-Dibromo-9,9-dimetilfluoreno, 98 %, Acros Organics™
Catalog Number 15545956
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
28320-32-3
C15H12Br2
352.07
MFCD00099471
LONBOJIXBFUBKQ-UHFFFAOYSA-N
2,7-dibromo-9,9-dimethyl-9h-fluorene, 9,9-dimethyl-2,7-dibromofluorene, 2,7-dibromo-9,9-dimethyl-fluorene, 9h-fluorene, 2,7-dibromo-9,9-dimethyl, 2,7-dibromo-9,9-dimethyl fluorene, pubchem19656, acmc-1cpi8, ksc491i1n, 9,9-dimethyl-2,7-dibromofluorenone
12123876
2,7-dibromo-9,9-dimetilfluoreno
CC1(C)C2=C(C=CC(Br)=C2)C2=C1C=C(Br)C=C2
28320-32-3
C15H12Br2
352.07
MFCD00099471
LONBOJIXBFUBKQ-UHFFFAOYSA-N
2,7-dibromo-9,9-dimethyl-9h-fluorene, 9,9-dimethyl-2,7-dibromofluorene, 2,7-dibromo-9,9-dimethyl-fluorene, 9h-fluorene, 2,7-dibromo-9,9-dimethyl, 2,7-dibromo-9,9-dimethyl fluorene, pubchem19656, acmc-1cpi8, ksc491i1n, 9,9-dimethyl-2,7-dibromofluorenone
12123876
2,7-dibromo-9,9-dimetilfluoreno
CC1(C)C2=C(C=CC(Br)=C2)C2=C1C=C(Br)C=C2
Nombre del producto químico o material 2,7-Dibromo-9,9-dimethylfluorene
Punto de fusión 179.0°C to 181.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.07
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,7-Dibromo-9,9-dimethylfluorene, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.