Learn More
2,6-Dimetilbenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
50.30€ - 600.00€
CAS | 1123-56-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H10O |
Peso molecular (g/mol) | 134.178 |
Número MDL | MFCD00128003 |
Clave InChI | QOJQBWSZHCKOLL-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | m-xylene-2-carboxaldehyde, 2,6-dimethyl-benzaldehyde, 2-formyl-m-xylene, benzaldehyde, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethylbenzaldehyd, acmc-1bown, 2,6-dimethyl benzaldehyde, ksc493s1p, pharmabridge p-2713, 2,6-dimethylbenzaldehyde |
PubChem CID | 583841 |
Nombre IUPAC | 2,6-dimetilbenzaldehído |
SMILES | CC1=C(C(=CC=C1)C)C=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15431749
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64503.06 |
5 g |
50.30€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15441749
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64503.14 |
25 g |
188.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15451749
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64503.22 |
100 g | |||||||
Descripción
An aldehyde containing building block used for proteomics research
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesUn aldehído que contiene un compuesto básico que se utiliza en la investigación proteómica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar alejada del aire. Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
1123-56-4 | |
134.178 | |
QOJQBWSZHCKOLL-UHFFFAOYSA-N | |
583841 | |
CC1=C(C(=CC=C1)C)C=O |
C9H10O | |
MFCD00128003 | |
m-xylene-2-carboxaldehyde, 2,6-dimethyl-benzaldehyde, 2-formyl-m-xylene, benzaldehyde, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethylbenzaldehyd, acmc-1bown, 2,6-dimethyl benzaldehyde, ksc493s1p, pharmabridge p-2713, 2,6-dimethylbenzaldehyde | |
2,6-dimetilbenzaldehído |
Especificaciones
2,6-Dimethylbenzaldehyde | |
27°C to 30°C (literature) | |
230°C (literature) | |
C9H10O | |
MFCD00128003 | |
Air Sensitive | |
Slightly soluble in water. | |
CC1=C(C(=CC=C1)C)C=O | |
134.178 | |
134.18 | |
Sólido |
1123-56-4 | |
Blanco a amarillo | |
96°C (205°F) | |
1.548 | |
907019 | |
m-xylene-2-carboxaldehyde, 2,6-dimethyl-benzaldehyde, 2-formyl-m-xylene, benzaldehyde, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethylbenzaldehyd, acmc-1bown, 2,6-dimethyl benzaldehyde, ksc493s1p, pharmabridge p-2713, 2,6-dimethylbenzaldehyde | |
QOJQBWSZHCKOLL-UHFFFAOYSA-N | |
2,6-dimetilbenzaldehído | |
583841 | |
97% |
Seguridad y manipulación
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar bajo argón.
RUO – Research Use Only